Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥99% (99.9+%-Pd)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Synonyms: Pd(PPh3)4
STRE46-2150-5GEA 0 EUR InStock
STRE46-2150-5G ABCR46-2150.0005
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥99% (99.9+%-Pd)
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155,58 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité