2,3-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,3-Dimethoxyphenyl)amine
D2284-1G D2284-25G D2284-5G
TCIAD2284-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD2284-1G TCIAD2284-25G TCIAD2284-5G
2,3-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00180769
Numéro CAS: 6299-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=030ff001657573fed102ec02b8f566084a1b0c0e&vid=030ff001657573fed102ec02b8f566084a1b0c0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité