Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3), blanc ≥97%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
02EFC05580 02EFC05591
02EFC05580EA 786 EUR InStock
02EFC05580 02EFC05591
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3), blanc ≥97%, en poudre
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
UTP has been used to study its vasodilatory effects on the skeletal muscle cells of diabetic patients[3]. UTP has also been used as a purinergic agonist to study ion transport functions of P2Y2 receptors on rat basolateral membranes.
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Numéro MDL: MFCD00044310
Numéro CAS: 19817-92-6
ADR: H302-H371,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité