Straight Tubing Connectors
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H195030000 H195100000 H19508-0000 H19509-0000
BELAH195030000EA 110 EUR InStock
BELAH195030000 BELAH195100000 BELAH19508-0000 BELAH19509-0000
Straight Tubing Connectors
Raccords et connecteurs
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter.
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Conditionnement: Pack of 12.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité