Micro Curettes
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
10083-20 10082-15 10081-10 10080-05
FSCI10083-20EA 112.5 EUR InStock
FSCI10083-20 FSCI10082-15 FSCI10081-10 FSCI10080-05
Micro Curettes
Curettes
Stainless steel. A curette tip consists of a scoop with sharp edges and is used for scraping or cleaning. It also can be used for separating and transporting, inoculating plates or transferring small amounts of chemicals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité