3-Acétylindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
102590050 102590250
ACRO102590050EA 38 EUR InStock
ACRO102590050 ACRO102590250
3-Acétylindole 97%
3-Acetylindole
Formule: C₁₀H₉NO
Point d'ébullition: 144…145 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 185…191 °C
Numéro MDL: MFCD00005626
Numéro CAS: 703-80-0
EINECS: 211-875-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité