2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO103511000EA 121 EUR InStock
ACRO103511000 ACRO103510250
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 98%
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00006094
Numéro CAS: 56-09-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
UV Lambda max 628 to 632 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.14
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité