6-Aminouracile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil
103521000 103525000 103520250
ACRO103521000EA 47.1 EUR InStock
ACRO103521000 ACRO103525000 ACRO103520250
6-Aminouracile 98%
6-Aminouracil
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006071
Numéro CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific activity ≥1200 GDU/g
Residue after ignition ≤5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité