2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,6-Diméthylpyrimidine-2-ylamine
ACRO103591000EA 195 EUR InStock
ACRO103591000 ACRO103590250
2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine 98%
2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Numéro MDL: MFCD00006102
Numéro CAS: 767-15-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité