2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
104051000 104055000 104050025
ACRO104051000EA 86.3 EUR InStock
ACRO104051000 ACRO104055000 ACRO104050025
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol 99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 108…110 °C
Densité: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004678
Numéro CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00447
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité