2-(Aminométhyl)pyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
104070250 104071000 104075000
ACRO104070250EA 73.9 EUR InStock
ACRO104070250 ACRO104071000 ACRO104075000
2-(Aminométhyl)pyridine 99%
2-(Aminométhyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 82…85 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006360
Numéro CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité