4,4'-Oxydianiline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
104330250 104331000 104335000
ACRO104330250EA 33.6 EUR InStock
ACRO104330250 ACRO104331000 ACRO104335000
4,4'-Oxydianiline 98%
4,4'-Oxydianiline
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 189…193 °C
Point d'éclair: 218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007863
Numéro CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Magnesium (Mg) ≤5000 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤30 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité