Acide 11-aminoundécanoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 32.1 EUR InStock
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
Acide 11-aminoundécanoïque 97%
11-Aminoundecanoic acid
Formule: C₁₁H₂₃NO₂
MW: 201,31 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 187…190 °C
Numéro MDL: MFCD00008150
Numéro CAS: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité