1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO105100250EA 369 EUR InStock
ACRO105100250 ACRO105100050 ACRO105100010
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1004HPA)
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité