Tétraphényléthylèneglycol-1,2 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO105590100EA 27.4 EUR InStock
ACRO105590100 ACRO105591000
Tétraphényléthylèneglycol-1,2 98%
Tétraphényléthylèneglycol-1,2
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
MW: 366,46 g/mol
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…186 °C
Numéro MDL: MFCD00004448
Numéro CAS: 464-72-2
Merck Index: 13,01101
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité