Acide 3-benzoylpropionique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
105790250 105791000
ACRO105790250EA 52.2 EUR InStock
ACRO105790250 ACRO105791000
Acide 3-benzoylpropionique 98%
Acide 3-benzoylpropionique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002792
Numéro CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité