4-Bromobutyronitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106800050 106800250
ACRO106800050EA 35.4 EUR InStock
ACRO106800050 ACRO106800250
4-Bromobutyronitrile 97%
4-Bromobutyronitrile
Formule: BrH₂CCH₂CH₂CN
MW: 148 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Densité: 1.48 g/cm³
Point d'éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00001971
Numéro CAS: 5332-06-9
EINECS: 226-236-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité