Bromure de 2-bromoéthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
106930250 106931000 106930010 106930025 106932500 106935000
ACRO106930250EA 27.1 EUR InStock
ACRO106930250 ACRO106931000 ACRO106930010 ACRO106930025 ACRO106932500 ACRO106935000
Bromure de 2-bromoéthylammonium 99%
Bromure de 2-bromoéthylammonium
Formule: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204,89 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012886
Numéro CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité