N-(2-Bromoéthyl)phtalimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
106970250 106971000
ACRO106970250EA 35.4 EUR InStock
ACRO106970250 ACRO106971000
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide 97%
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005902
Numéro CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité