Bromure de 3-bromopropylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromopropylamine, bromhydrate
ACRO107380250EA 50.1 EUR InStock
ACRO107380250 ACRO107381000
Bromure de 3-bromopropylammonium 98%
Bromure de 3-bromopropylammonium
Formule: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
MW: 218,92 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Numéro MDL: MFCD00012912
Numéro CAS: 5003-71-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige to light pink Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute NH4OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité