Dibenzothiophène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 43 EUR InStock
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzothiophène 98%
Dibenzothiophène
Formule: C₁₂H₈S
MW: 184,26 g/mol
Point d'ébullition: 332…333 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 97…100 °C
Densité: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004969
Numéro CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité