4,4'-Dihydroxybenzophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO114920050EA 41.4 EUR InStock
ACRO114920050 ACRO114920250
4,4'-Dihydroxybenzophénone 97%
4,4'-Dihydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217…222 °C
Numéro MDL: MFCD00002358
Numéro CAS: 611-99-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité