6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
115080250 115081000 115085000
ACRO115080250EA 46.3 EUR InStock
ACRO115080250 ACRO115081000 ACRO115085000
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 98%
6-Hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016733
Numéro CAS: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité