5,6-Diméthylbenzimidazole 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
115980250 115981000
ACRO115980250EA 39 EUR InStock
ACRO115980250 ACRO115981000
5,6-Diméthylbenzimidazole 99+%
5,6-Diméthylbenzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203…206 °C
Numéro MDL: MFCD00005603
Numéro CAS: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Merck Index: 13,03263
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité