Chloroacétate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
118220010 118220025 118220100 118222500
ACRO118220010EA 59 EUR InStock
ACRO118220010 ACRO118220025 ACRO118220100 ACRO118222500
Chloroacétate d'éthyle 99%
Chloroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇ClO₂
Point d'ébullition: 142…145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.15 g/cm³
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000932
Numéro CAS: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
ONU: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité