2-Furylmethanethiol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO119810250EA 45.5 EUR InStock
ACRO119810250 ACRO119811000
2-Furylmethanethiol 97%
2-Furylmethanethiol
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1,13 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00003254
Numéro CAS: 98-02-2
ONU: 1228
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité