9-Hydroxyfluorene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fluorène-9-ol
ACRO121230250EA 67.1 EUR InStock
ACRO121230250
9-Hydroxyfluorene 97%
9-Hydroxyfluorene
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…158 °C
Numéro MDL: MFCD00001135
Numéro CAS: 1689-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité