N-(Hydroxyméthyl)phtalimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
121490250 121491000
ACRO121490250EA 27.4 EUR InStock
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide 97%
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point d'ébullition: 415 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…145 °C
Numéro MDL: MFCD00005899
Numéro CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité