N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO124920250EA 21.5 EUR InStock
ACRO124920250 ACRO124925000 ACRO124921000
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide 99%
N-(2-Hydroxyéthyl)phtalimide
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005903
Numéro CAS: 3891-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
HPLC ≥98.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité