Acide 4-oxovalérique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
125140010 125141000 125142500 125140050
ACRO125140010EA 118 EUR InStock
ACRO125140010 ACRO125141000 ACRO125142500 ACRO125140050
Acide 4-oxovalérique 98+%
Acide 4-oxovalérique
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 245…246 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002796
Numéro CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité