2-Mercaptobenzothiazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
125450010 125450100 125452500 125450500
ACRO125450010EA 62.1 EUR InStock
ACRO125450010 ACRO125450100 ACRO125452500 ACRO125450500
2-Mercaptobenzothiazole 95%
2-Mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…182 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005781
Numéro CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 180 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Impurity Contains 1 to 2% oil
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité