5-Méthoxy-2-méthylindole 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
125940050 125940250 125940010
ACRO125940050EA 123 EUR InStock
ACRO125940050 ACRO125940250 ACRO125940010
5-Méthoxy-2-méthylindole 99+%
5-Méthoxy-2-méthylindole
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point d'ébullition: 145 °C (1,5 -rr)
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005620
Numéro CAS: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 14.80 to 18.83 % (S)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité