2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
126730250 126730050 126731000
ACRO126730250EA 92.3 EUR InStock
ACRO126730250 ACRO126730050 ACRO126731000
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle 97%
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002276
Numéro CAS: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité