2-Méthylfuranne 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO126830010EA 114 EUR InStock
ACRO126830010 ACRO126830050 ACRO126832500
2-Méthylfuranne 99% stabilisé
2-Méthylfuranne
Formule: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Point d'ébullition: 63…66 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –88,7 °C
Densité: 0,91 g/cm³
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003248
Numéro CAS: 534-22-5
ONU: 2301
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.01 % hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité