4-Nitropyrocatéchol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
128600050 128600100 128600500
ACRO128600050EA 52.5 EUR InStock
ACRO128600050 ACRO128600100 ACRO128600500
4-Nitropyrocatéchol 97%
4-Nitropyrocatéchol
Formule: C₆H₅NO₄
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007242
Numéro CAS: 3316-09-4
EINECS: 222-009-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to yellow brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité