cis-1-Amino-9-octadecène ∼ 80-90% C18
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
129540010 129540050 129541000 129540051
ACRO129540010EA 230 EUR InStock
ACRO129540010 ACRO129540050 ACRO129541000 ACRO129540051
cis-1-Amino-9-octadecène ∼ 80-90% C18
cis-1-Amino-9-octadecène
Formule: C₁₈H₃₇N
MW: 267,5 g/mol
Point d'ébullition: 364 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8…18 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066507
Numéro CAS: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (Primary amine)
Additional info dielectric strength: ≥35 kV
Viscosity 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité