Pentaérythritol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
129870010 129872500 129870050
ACRO129870010EA 37.8 EUR InStock
ACRO129870010 ACRO129872500 ACRO129870050
Pentaérythritol 98%
Pentaérythritol
Formule: C₅H₁₂O₄
Point d'ébullition: 276 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 257…264 °C
Densité: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004692
Numéro CAS: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité