5-Méthylphénazinium méthosulfate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
130160010 130160100 130160250
ACRO130160010EA 79.4 EUR InStock
ACRO130160010 ACRO130160100 ACRO130160250
5-Méthylphénazinium méthosulfate 98%
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark yellow to khaki to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 % (0.01g/l H2O, 1cm cell, lambda max 387.5 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité