4-Phénoxyaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
130231000 130230050 130235000
ACRO130231000EA 64.7 EUR InStock
ACRO130231000 ACRO130230050 ACRO130235000
4-Phénoxyaniline 97%
4-Phénoxyaniline
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 140 °C (3hPa)
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007862
Numéro CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to green-brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité