N-Phényl-o-phénylènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-AminodiphénylamineN-(2-Aminophényl)aniline
ACRO130770500EA 137 EUR InStock
ACRO130770500
N-Phényl-o-phénylènediamine 97%
N-Phényl-o-phénylènediamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (0,4 mmHg)
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007685
Numéro CAS: 534-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to grey-brown to violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité