Phtalimide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phthalic acid imide
131100010 131101000 131105000 131100025
ACRO131100010EA 47.5 EUR InStock
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000 ACRO131100025
Phtalimide 99%
Phtalimide
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C (760 mmHg)
Point de fusion: >233.5 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005881
Numéro CAS: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité