2-Pyridylméthanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Pyridylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridinemethanol, Pyridin-2-ylmethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, Pyridine-2-methanol
131990250 131991000
ACRO131990250EA 46.9 EUR InStock
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Pyridylméthanol 98%
2-Pyridylméthanol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006348
Numéro CAS: 586-98-1
EINECS: 209-592-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité