(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138180010 138180025
ACRO138180010EA 45.9 EUR InStock
ACRO138180010 ACRO138180025
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique 98%
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.0543 g/cm³
Point d'éclair: 74 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005372
Numéro CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité