Tétraméthylurée 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylurea, 1,1,3,3-Tetramethylurea
138491000 138492500 138490010
ACRO138491000EA 74 EUR InStock
ACRO138491000 ACRO138492500 ACRO138490010
Tétraméthylurée 99%
Tetramethylurea
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 174…178 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.9879 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008319
Numéro CAS: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 12,09368
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité