Tétraphénylcyclopentadiénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone
138540250 138541000 138540050
ACRO138540250EA 109 EUR InStock
ACRO138540250 ACRO138541000 ACRO138540050
Tétraphénylcyclopentadiénone 99%
Tétraphénylcyclopentadiénone
Formule: C₂₉H₂₀O
MW: 384,48 g/mol
Point de fusion: 217…222 °C
Densité: 1,233 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001407
Numéro CAS: 479-33-4
EINECS: 207-530-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité