1,3-Diphényl-2-thiourée 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
138700010 138701000 138700025
ACRO138700010EA 120 EUR InStock
ACRO138700010 ACRO138701000 ACRO138700025
1,3-Diphényl-2-thiourée 98%
1,3-Diphényl-2-thiourée
Formule: C₁₃H₁₂N₂S
MW: 228,32 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…154 °C
Densité: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004921
Numéro CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité