Acide 2-thénoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
138841000 138840050 138840250 138845000
ACRO138841000EA 59.2 EUR InStock
ACRO138841000 ACRO138840050 ACRO138840250 ACRO138845000
Acide 2-thénoïque 99%
Acide 2-thénoïque
Formule: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005437
Numéro CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité