Acide propane-1,2,3-tricarboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3-Propantricarboxylic acid, Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
139360500 139360050
ACRO139360500EA 181 EUR InStock
ACRO139360500 ACRO139360050
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique 99%
Acide propane-1,2,3-tricarboxylique
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002723
Numéro CAS: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 12,09752
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité