Iodure de triméthyloxosulfonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO140261000EA 58.9 EUR InStock
ACRO140261000 ACRO140265000
Iodure de triméthyloxosulfonium 98%
Iodure de triméthyloxosulfonium
Formule: C₃H₉IOS
MW: 220,07 g/mol
Point de fusion: 175 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00011899
Numéro CAS: 1774-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité