Indole-3-éthanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
140600050 140600010
ACRO140600050EA 75.5 EUR InStock
ACRO140600050 ACRO140600010
Indole-3-éthanol 97%
Indole-3-éthanol
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (2.7mbar)
Point de fusion: 57…60 °C
Point d'éclair: 255 °C
Numéro MDL: MFCD00005659
Numéro CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité